Tisk…
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965333-1G OR965333-250MG OR965333-5G
APOSOR965333-1GEA 8070 CZK
APOSOR965333-1G APOSOR965333-250MG APOSOR965333-5G
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid 96%
2-Methyltetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06809613
CAS číslo: 61449-65-8