Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965283-1G
OR965283-5G
APOSOR965283-1GEA
0
CZK
APOSOR965283-1G
APOSOR965283-5G
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate 95%
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate
Vzorec:
C₁₁H₁₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115574 CAS číslo: 15971-92-3 |