Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromo-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
OR965152-100MG OR965152-1G OR965152-250MG
APOSOR965152-100MGEA 5030 CZK
APOSOR965152-100MG APOSOR965152-1G APOSOR965152-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine 97%
7-Bromo-2,3-dihydro[1,4]dioxino[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15530247
CAS číslo: 95897-49-7