Tisk…
Cyclobutanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965150-25G
APOSOR965150-25GEA 2690 CZK
APOSOR965150-25G
Cyclobutanol
Cyclobutanol
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001318
CAS číslo: 2919-23-5
UN: 1987
ADR: 3,II