Tisk…
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965099-1G OR965099-5G
APOSOR965099-1GEA 612 CZK
APOSOR965099-1G APOSOR965099-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate 98%
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14635748
CAS číslo: 16689-35-3