Tisk…
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 1910 CZK
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 168…173 °C
Hustota: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13398-94-2