Tisk…
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965062-1G OR965062-250MG OR965062-5G
APOSOR965062-1GEA 6420 CZK
APOSOR965062-1G APOSOR965062-250MG APOSOR965062-5G
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile 97%
4-(2-Aminoethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16495887
CAS číslo: 67333-09-9