Tisk…
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965045-10G OR965045-1G OR965045-5G
APOSOR965045-10GEA 24600 CZK
APOSOR965045-10G APOSOR965045-1G APOSOR965045-5G
3-Ethylpyridin-2-amine 96%
3-Ethylpyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774120
CAS číslo: 42753-67-3