Tisk…
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965038-5G
APOSOR965038-5GEA 3060 CZK
APOSOR965038-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate 98%
Ethyl 3-Oxo-3-(pyrazin-2-yl)propionate
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114374
CAS číslo: 62124-77-0