Tisk…
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclopent-3-enol
OR965026-100G OR965026-25G
APOSOR965026-100GEA 8270 CZK
APOSOR965026-100G APOSOR965026-25G
3-Cyclopentene-1-ol 96+%
3-Cyclopentene-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798186
CAS číslo: 14320-38-8
UN: 1987
ADR: 3,III