Tisk…
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965024-1G OR965024-5G
APOSOR965024-1GEA 5390 CZK
APOSOR965024-1G APOSOR965024-5G
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-sec-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03834530
CAS číslo: 696647-92-4