Tisk…
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9650-1G OR9650-250MG
APOSOR9650-1GEA 3740 CZK
APOSOR9650-1G APOSOR9650-250MG
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde 97%
2-(2-Dimethylaminoethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08146610
CAS číslo: 15182-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III