Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964966-1G OR964966-250MG
APOSOR964966-1GEA 4900 CZK
APOSOR964966-1G APOSOR964966-250MG
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine 95%
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691240
CAS číslo: 74788-46-8