Tisk…
3-Bromophthalic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR964928-1G OR964928-25G OR964928-5G
APOSOR964928-1GEA 1450 CZK
APOSOR964928-1G APOSOR964928-25G APOSOR964928-5G
3-Bromophthalic anhydride 97%
3-Bromophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800402
CAS číslo: 82-73-5