Tisk…
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964876-10G OR964876-1G OR964876-5G
APOSOR964876-10GEA 26450 CZK
APOSOR964876-10G APOSOR964876-1G APOSOR964876-5G
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 98%
2-(Chloromethyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001117
CAS číslo: 16867-35-9