Tisk…
5-Methoxy-7-azaindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964856-1G OR964856-5G
APOSOR964856-1GEA 734 CZK
APOSOR964856-1G APOSOR964856-5G
5-Methoxy-7-azaindole 97%
5-Methoxy-7-azaindole
Vzorec: C8H8N2O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659675
CAS číslo: 183208-36-8