Tisk…
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964823-5G
APOSOR964823-5GEA 5890 CZK
APOSOR964823-5G
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid 97%
1-Hydroxycyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045414
CAS číslo: 16841-19-3