Tisk…
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964809-1G OR964809-250MG
APOSOR964809-1GEA 8830 CZK
APOSOR964809-1G APOSOR964809-250MG
1-Chloro-7-methylisoquinoline 95%
1-Chloro-7-methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907915
CAS číslo: 24188-80-5