Tisk…
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 2410 CZK
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Bod tání: 260,5…263 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410257
CAS číslo: 857283-84-2