Tisk…
3-Aminophthalic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR964780-1G OR964780-25G OR964780-5G OR964780-10G
APOSOR964780-1GEA 910 CZK
APOSOR964780-1G APOSOR964780-25G APOSOR964780-5G APOSOR964780-10G
3-Aminophthalic acid, technická kvalita
3-Aminophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 183 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 5434-20-8