Tisk…
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964762-1G OR964762-250MG
APOSOR964762-1GEA 11540 CZK
APOSOR964762-1G APOSOR964762-250MG
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
3-Methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11857697
CAS číslo: 1138444-24-2