Tisk…
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)isoxazole-5-amine
OR964757-1G OR964757-250MG
APOSOR964757-1GEA 9920 CZK
APOSOR964757-1G APOSOR964757-250MG
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(2-chlorophenyl)isoxazole
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06199356
CAS číslo: 27025-74-7