Tisk…
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR964735-250MG OR964735-5G OR964735-25G
APOSOR964735-250MGEA 0 CZK
APOSOR964735-250MG APOSOR964735-5G APOSOR964735-25G
3-Butyn-1-amine hydrochloride 95%
3-Butyn-1-amine hydrochloride
Vzorec: C₄H₇N·HCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658391
CAS číslo: 88211-50-1