N-Methyl-2-thiazolamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964710-1G
OR964710-250MG
OR964710-5G
APOSOR964710-1GEA
7670
CZK
APOSOR964710-1G
APOSOR964710-250MG
APOSOR964710-5G
N-Methyl-2-thiazolamine 97%
N-Methyl-2-thiazolamine
Vzorec:
C₄H₆N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09966061 CAS číslo: 6142-06-9 |