Tisk…
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-DL-β-HoPhe-OH, DL-β-Homophenylalanine
OR964701-1G OR964701-5G
APOSOR964701-1GEA 5200 CZK
APOSOR964701-1G APOSOR964701-5G
3-Amino-4-phenylbutanoic acid 97%
3-Amino-4-phenylbutanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090626
CAS číslo: 15099-85-1