Tisk…
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 1910 CZK
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.0300 g/mol
Bod tání: 70…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11857632
CAS číslo: 1087659-24-2