Tisk…
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964662-1G OR964662-250MG OR964662-500MG OR964662-100MG
APOSOR964662-1GEA 19640 CZK
APOSOR964662-1G APOSOR964662-250MG APOSOR964662-500MG APOSOR964662-100MG
6-Chloro-L-Tryptophan 97%
6-Chloro-L-Tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683925
CAS číslo: 33468-35-8