Tisk…
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964572-1G OR964572-250MG
APOSOR964572-1GEA 1700 CZK
APOSOR964572-1G APOSOR964572-250MG
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C8H8N2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659674
CAS číslo: 824-52-2