Tisk…
Acetyl-L-threonine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ac-Thr-OH
OR964495-1G OR964495-250MG OR964495-5G
APOSOR964495-1GEA 0 CZK
APOSOR964495-1G APOSOR964495-250MG APOSOR964495-5G
Acetyl-L-threonine 97%
Acetyl-L-threonine
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
MW: 161.157 g/mol
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037810
CAS číslo: 17093-74-2