Tisk…
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
OR964492-5G
APOSOR964492-5GEA 2440 CZK
APOSOR964492-5G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol 95%
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656491
CAS číslo: 139306-10-8