Tisk…
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964406-5G
APOSOR964406-5GEA 3970 CZK
APOSOR964406-5G
3,3-Dimethylindolin-2-one 97%
3,3-Dimethylindolin-2-one
Vzorec: C10H11NO
MW: 161,2004 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158549
CAS číslo: 19155-24-9