Tisk…
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964405-10G OR964405-25G OR964405-100G OR964405-1G OR964405-5G
APOSOR964405-10GEA 0 CZK
APOSOR964405-10G APOSOR964405-25G APOSOR964405-100G APOSOR964405-1G APOSOR964405-5G
3,3-Dimethylbutyraldehyde 97%
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Vzorec: C₆H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042807
CAS číslo: 2987-16-8