Tisk…
H-D-Pro-OtBu 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964379-1G OR964379-250MG
APOSOR964379-1GEA 8300 CZK
APOSOR964379-1G APOSOR964379-250MG
H-D-Pro-OtBu 98%
H-D-Pro-OtBu
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083683
CAS číslo: 90071-62-8