Tisk…
Boc-L-Cys-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-cysteine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid
OR964365-1G OR964365-25G OR964365-5G
APOSOR964365-1GEA 992 CZK
APOSOR964365-1G APOSOR964365-25G APOSOR964365-5G
Boc-L-Cys-OH 97%
Boc-L-Cys-OH
Vzorec: C₈H₁₅NO₄S
MW: 221.3 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065565
CAS číslo: 20887-95-0