Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964300-1G OR964300-5G
APOSOR964300-1GEA 3310 CZK
APOSOR964300-1G APOSOR964300-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine 97%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-amine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870510
CAS číslo: 36397-23-6