3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964229-25G
OR964229-5G
APOSOR964229-25GEA
3060
CZK
APOSOR964229-25G
APOSOR964229-5G
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014027 CAS číslo: 10516-71-9 |