Tisk…
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964221-1G OR964221-250MG
APOSOR964221-1GEA 0 CZK
APOSOR964221-1G APOSOR964221-250MG
Methyl-3-cyanocinnamate 95%
Methyl-3-cyanocinnamate
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08064268
CAS číslo: 52116-81-1