Tisk…
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-N-BOC-6-N-Cbz-D-Lysinol
OR964212-1G OR964212-5G
APOSOR964212-1GEA 4570 CZK
APOSOR964212-1G APOSOR964212-5G
Boc-D-Lysinol(Z) 98%
Boc-D-Lysinol(Z)
Vzorec: C₁₉H₃₀N₂O₅
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 252940-35-5