Tisk…
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964166-1G
APOSOR964166-1GEA 1660 CZK
APOSOR964166-1G
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine 95%
3-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
Vzorec: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458369
CAS číslo: 13570-00-8