Tisk…
Thiopicolinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964116-100G OR964116-25G
APOSOR964116-100GEA 4400 CZK
APOSOR964116-100G APOSOR964116-25G
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Vzorec: C₆H₆N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087576
CAS číslo: 5346-38-3