Tisk…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964112-5G
APOSOR964112-5GEA 4070 CZK
APOSOR964112-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090494
CAS číslo: 120-15-0