2-Methylquinoxaline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964038-100G
OR964038-25G
APOSOR964038-100GEA
5460
CZK
APOSOR964038-100G
APOSOR964038-25G
2-Methylquinoxaline 98%
2-Methylquinoxaline
Vzorec:
C₉H₈N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006727 CAS číslo: 7251-61-8 |