Tisk…
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964016-1G OR964016-5G
APOSOR964016-1GEA 6220 CZK
APOSOR964016-1G APOSOR964016-5G
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Vzorec: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061224
CAS číslo: 873376-29-5