Tisk…
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963995-5G
APOSOR963995-5GEA 6050 CZK
APOSOR963995-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683052
CAS číslo: 136507-15-8