Tisk…
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963955-100MG OR963955-1G OR963955-250MG
APOSOR963955-100MGEA 4770 CZK
APOSOR963955-100MG APOSOR963955-1G APOSOR963955-250MG
4-Methoxy-2-naphthylamine 95%
4-Methoxy-2-naphthylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056592
CAS číslo: 2764-95-6