Tisk…
2-Furan-2-ylethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963942-1G OR963942-250MG OR963942-5G
APOSOR963942-1GEA 6220 CZK
APOSOR963942-1G APOSOR963942-250MG APOSOR963942-5G
2-Furan-2-ylethylamine 95%
2-Furan-2-ylethylamine
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04113973
CAS číslo: 1121-46-6