Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR963919-100G OR963919-25G
APOSOR963919-100GEA 14350 CZK
APOSOR963919-100G APOSOR963919-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-threonine
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037807
CAS číslo: 55674-67-4