2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963899-1G
OR963899-250MG
APOSOR963899-1GEA
3740
CZK
APOSOR963899-1G
APOSOR963899-250MG
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₃ClN₂S MW: 170.6200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12406127 CAS číslo: 1119280-68-0 |