2-Chlorothionicotinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloropyridine-3-thiocarboxamide
OR963896-1G
OR963896-5G
APOSOR963896-1GEA
3740
CZK
APOSOR963896-1G
APOSOR963896-5G
2-Chlorothionicotinamide 97%
2-Chlorothionicotinamide
Vzorec:
C₆H₅ClN₂S MW: 172.63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16659867 CAS číslo: 1240596-59-1 |