Tisk…
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dimethoxycinnamonitrile
OR963888-1G OR963888-5G
APOSOR963888-1GEA 4570 CZK
APOSOR963888-1G APOSOR963888-5G
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001931
CAS číslo: 6443-72-7